Tlačiť
Sebaconitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
419250250 419251000
ACRO419250250EA 97.07 EUR
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00019900
Číslo CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
OSN: 3276
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %