Tlačiť
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
109924-1KG 109924-250G
SIAL109924-1KGEA 312.47 EUR
SIAL109924-1KG SIAL109924-250G
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 228 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002826
Číslo CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828