Tlačiť
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 100.14 EUR
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitrile
Vzorec: C₄H₇NO
Mw: 85.11
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001958
Číslo CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7