Tlačiť
3-Methoxypropiononitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
L07055.AE L07055.AP
L07055.AEEA 38.49 EUR
L07055.AE L07055.AP
3-Methoxypropiononitrile ≥99%
3-Methoxypropiononitrile
Purity: 99% CAS No.: 110-67-8 Molecular Formula: CH3O(CH2)2CN Formula Weight: 85.11 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Weak pH: 6.8 Melting Point: -63° Boiling Point: 164-165° Beilstein Reference: 1739284 MDL No.: MFCD00001958
Vzorec: C₄H₇NO
Mw: 85.11
Teplota varu: 164…165 °C
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.938
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001958
Číslo CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7