Tlačiť
3-Methoxypropiononitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 37.29 EUR
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitrile 98%
3-Methoxypropiononitrile
Vzorec: C₄H₇NO
Mw: 85.11
Teplota varu: 164…165 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –62.9 °C
Hustota: 0.938 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001958
Číslo CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %