Tlačiť
n-Butyronitril, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
20760-1L-F 20760-250ML-F
SIAL20760-1L-FEA 107.5 EUR
SIAL20760-1L-F SIAL20760-250ML-F
n-Butyronitril, Sigma-Aldrich®
n-Butyronitril
Vzorec: C₄H₇N
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001968
Číslo CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
OSN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597