Tlačiť
n-Butyronitril ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02999.AK L02999.AU
L02999.AKEA 52.15 EUR
L02999.AK L02999.AU
n-Butyronitril ≥99%
n-Butyronitril
Purity: 99% CAS No.: 109-74-0 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3840 Melting Point: -112° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1361452 Merck Reference: 14,1597 UN No.: 2411 MDL No.: MFCD00001968
Vzorec: C₄H₇N
Teplota varu: 115…117 °C
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 0,792
Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001968
Číslo CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
OSN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1597