Tlačiť
n-Butyronitril 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108140025 108141000 108145000
ACRO108140025EA 339.35 EUR
ACRO108140025 ACRO108141000 ACRO108145000
n-Butyronitril 99%
n-Butyronitril
Vzorec: C₄H₇N
Teplota varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 0,79 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001968
Číslo CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
OSN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
UV at 250 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g