Tlačiť
4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Chlorobutan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
278823-250ML 278823-50ML
SIAL278823-250MLEA 649.71 EUR
SIAL278823-250ML SIAL278823-50ML
4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-1-butanol
Vzorec: C₄H₉ClO
Mw: 108.57
Teplota varu: 84
Hustota: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002967
Číslo CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
OSN: 1993
ADR: 3 III