Tlačiť
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
184489-100G 184489-500G
SIAL184489-100GEA 36.54 EUR
SIAL184489-100G SIAL184489-500G
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-2-propanol
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000951
Číslo CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
OSN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100