Tlačiť
Chloroacetic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14015.14 A14015.22 A14015.36
A14015.14EA 66.19 EUR
A14015.14 A14015.22 A14015.36
Chloroacetic anhydride ≥97%
Chloroacetic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 541-88-8 Molecular Formula: (ClCH2CO)2O Formula Weight: 170.98 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 110-112°/10mm Solubility: Freely soluble in ether, chloroform. Slightly soluble in benzene. Insoluble in cold ligroin Beilstein Reference: 774533 Merck Reference: 14,2113 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000929
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₃
Teplota varu: 110…112 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 56…59 °C
Hustota: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C (289 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000929
Číslo CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2113