Tlačiť
Chloroacetic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 75.31 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloroacetic anhydride 97%
Chloroacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₃
Mw: 170.98
Teplota varu: 203
Teplota tavenia: 51…59 °C
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000929
Číslo CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
OSN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02130
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %