Tlačiť
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
C19406-100G C19406-500G
SIALC19406-100GEA 44.46 EUR
SIALC19406-100G SIALC19406-500G
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Mw: 124.57
Teplota varu: 128
Teplota tavenia: < –73 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000948
Číslo CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
OSN: 1993
ADR: 3 III