Tlačiť
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241628-100G 241628-500G
SIAL241628-100GEA 78.22 EUR
SIAL241628-100G SIAL241628-500G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Vzorec: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31,5 °C
Hustota: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000976
Číslo CAS: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III