Tlačiť
Dichloromethyl methyl ether 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dichlorodimethyl ether
113470100 113471000
ACRO113470100EA 44.12 EUR
ACRO113470100 ACRO113471000
Dichloromethyl methyl ether 97%
Dichloromethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₄Cl₂O
Teplota varu: 85 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000828
Číslo CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %