Tlačiť
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 176.9 EUR
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Teplota varu: 79 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002870
Číslo CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
OSN: 3334
ADR: 9,