Tlačiť
2-Chloroethyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 38.51 EUR
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chloroethyl isocyanate 98%
2-Chloroethyl isocyanate
Vzorec: C₃H₄ClNO
Teplota varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,237 g/cm³
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002043
Číslo CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
OSN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %