Tlačiť
3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-iodopropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
234478-100G 234478-25G
SIAL234478-100GEA 204.17 EUR
SIAL234478-100G SIAL234478-25G
3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-iodopropane
Vzorec: C₃H₆ClI
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001096
Číslo CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8