Tlačiť
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
A14232.14 A14232.22
A14232.14EA 86.24 EUR
A14232.14 A14232.22
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Ethyl chlorodifluoroacetate
Purity: 98% CAS No.: 383-62-0 Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3 Formula Weight: 158.53 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3580 Boiling Point: 96-97° Beilstein Reference: 1761413 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013662
Vzorec: C₄H₅ClF₂O₂
Teplota varu: 96…97 °C
Hustota: 1,252
Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013662
Číslo CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
OSN: 2924
ADR: 3,II