Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
A14232.14
A14232.22
A14232.14EA
86.24
EUR
A14232.14
A14232.22
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, rods
Ethyl chlorodifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Vzorec:
C₄H₅ClF₂O₂ Teplota varu: 96…97 °C Hustota: 1,252 Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013662 Číslo CAS: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 OSN: 2924 ADR: 3,II |