Tlačiť
Kyselina dichloroctová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
D54702-100ML D54702-2.5L D54702-500ML
SIALD54702-100MLEA 35.94 EUR
SIALD54702-100ML SIALD54702-2.5L SIALD54702-500ML
Kyselina dichloroctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 194 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼–4 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004223
Číslo CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
OSN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075