Tlačiť
Kyselina dichloroctová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113060010 113062500 113060025
ACRO113060010EA 290.81 EUR
ACRO113060010 ACRO113062500 ACRO113060025
Kyselina dichloroctová 99+%
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 194 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 9…11 °C
Hustota: 1,56 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004223
Číslo CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
OSN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %