Tlačiť
4'-Chloroacetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
A11214.14 A11214.22
A11214.14EA 93.46 EUR
A11214.14 A11214.22
4'-Chloroacetanilide ≥98%
4'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 539-03-7 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 178-180° Boiling Point: 333° Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00000612
Vzorec: C₈H₈ClNO
Teplota varu: 333 °C
Teplota tavenia: 178…180 °C
Hustota: 1,385
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000612
Číslo CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 14,2111