Tlačiť
2,2-Dichloroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 40.51 EUR
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamide
Vzorec: C₂H₃Cl₂NO
Teplota varu: 233 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008015
Číslo CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C