Tlačiť
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00315.09 L00315.18
L00315.09EA 52.55 EUR
L00315.09 L00315.18
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
2,2-Dichloroacetamide
Purity: 98+% CAS No.: 683-72-7 Molecular Formula: C2H3Cl2NO Formula Weight: 127.96 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 233-234° MDL No.: MFCD00008015
Vzorec: C₂H₃Cl₂NO
Teplota varu: 233…234 °C
Teplota tavenia: 96…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008015
Číslo CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2