Tlačiť
Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloroacetamide
C0267-1KG C0267-100G C0267-500G
SIALC0267-1KGEA 120.57 EUR
SIALC0267-1KG SIALC0267-100G SIALC0267-500G
Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Chloracetamid
Vzorec: C₂H₄ClNO
Mw: 93.51
Teplota varu: 256
Teplota tavenia: 115…117 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 170
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008027
Číslo CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02127