Tlačiť
Chloracetamid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloroacetamide
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
A15238.30EA 46.06 EUR
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
Chloracetamid ≥98%
Chloracetamid
Purity: 98+% CAS No.: 79-07-2 Molecular Formula: ClCH2CONH2 Formula Weight: 93.51 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Weak Boiling Point: 220° dec. Beilstein Reference: 878191 Merck Reference: 14,2110 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008027
Vzorec: C₂H₄ClNO
Mw: 93.51
Teplota varu: 220 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 116…119 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 170 °C (338 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008027
Číslo CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02127