Tlačiť
Chloracetamid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 119.77 EUR
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Chloracetamid 98%
Chloracetamid
Vzorec: C₂H₄ClNO
Mw: 93.51
Teplota varu: 256
Teplota tavenia: 116…120 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 170
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008027
Číslo CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %