Tlačiť
Trichloroacetonitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 84.12 EUR
8.08222.0050 8.08222.0250
Trichloroacetonitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Mw: 144.39
Teplota varu: 85.7
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001842
Číslo CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09757