Tlačiť
Trichloroacetonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139370050 139371000 139375000 139370025
ACRO139370050EA 62.89 EUR
ACRO139370050 ACRO139371000 ACRO139375000 ACRO139370025
Trichloroacetonitrile 98%
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Mw: 144.39
Teplota varu: 83…84 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.44 g/cm³
Teplota vzplanutia: 195 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001842
Číslo CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09757
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %