Tlačiť
2-Chlorobutane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C28898-100ML C28898-250ML
SIALC28898-100MLEA 31.52 EUR
SIALC28898-100ML SIALC28898-250ML
2-Chlorobutane, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobutane
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 68
Teplota tavenia: –132 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000871
Číslo CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560