Tlačiť
1-Chlorohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
238465-100ML 238465-500ML
SIAL238465-100MLEA 44.06 EUR
SIAL238465-100ML SIAL238465-500ML
1-Chlorohexane, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Mw: 120.62
Teplota varu: ∼135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 27
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001018
Číslo CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02163