Tlačiť
1-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: n-Butyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
414255-100ML 414255-1L
SIAL414255-100MLEA 101.74 EUR
SIAL414255-100ML SIAL414255-1L
1-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 78.4
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0.8862 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001009
Číslo CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM