Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279706-1KG-K
W279706-20KG-K
W279706-4KG-K
SIALW279706-1KG-KEA
79.31
EUR
SIALW279706-1KG-K
SIALW279706-20KG-K
SIALW279706-4KG-K
Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Vzorec:
C₈H₁₆O Mw: 128.21 Teplota varu: ∼171 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼12 °C Hustota: 0.82 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 56 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007029 Číslo CAS: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 OSN: 1191 ADR: 3 III Merck Index: 13,01772 |