Tlačiť
Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279706-1KG-K W279706-20KG-K W279706-4KG-K
SIALW279706-1KG-KEA 79.31 EUR
SIALW279706-1KG-K SIALW279706-20KG-K SIALW279706-4KG-K
Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: ∼171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼12 °C
Hustota: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007029
Číslo CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
OSN: 1191
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01772