Caprylaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
A10901.30
A10901.0B
A10901.18
A10901.30EA
65.29
EUR
A10901.30
A10901.0B
A10901.18
Caprylaldehyde ≥98%
Caprylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 124-13-0
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4195
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 169-171°
Merck Reference: 14,1766
UN No.: 1191
MDL No.: MFCD00007029
Vzorec:
C₈H₁₆O Mw: 128.21 Teplota varu: 169…171 °C Teplota tavenia: 12…15 °C Hustota: 0.821 Teplota vzplanutia: 56 °C (133 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007029 Číslo CAS: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 OSN: 1191 ADR: 3 III Merck Index: 13,01772 |