Tlačiť
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
W255726-100G-K W255726-1KG-K W255726-25G-K
SIALW255726-100G-KEA 619.33 EUR
SIALW255726-100G-K SIALW255726-1KG-K SIALW255726-25G-K
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Hexanal
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007027
Číslo CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
OSN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766