Tlačiť
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W255718-1KG-K W255718-20KG-K W255718-4KG-K
SIALW255718-1KG-KEA 138.79 EUR
SIALW255718-1KG-K SIALW255718-20KG-K SIALW255718-4KG-K
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Hexanal
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007027
Číslo CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
OSN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766