Tlačiť
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hexylaldehyde, Caproaldehyde, Hexaldehyde, Aldehyde C6, Hexyl aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
115606-1L 115606-250ML 115606-2ML 115606-100ML
SIAL115606-1LEA 478.54 EUR
SIAL115606-1L SIAL115606-250ML SIAL115606-2ML SIAL115606-100ML
Hexanal, Sigma-Aldrich®
Hexanal
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007027
Číslo CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
OSN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766