Tlačiť
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D222003-100G D222003-2G
SIALD222003-100GEA 60.17 EUR
SIALD222003-100G SIALD222003-2G
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyde
Vzorec: C₁₂H₂₄O
Teplota varu: 242 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007017
Číslo CAS: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
OSN: 3082
ADR: 9,III