Tlačiť
1,2-Epoxyhexane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335550250 335551000
ACRO335550250EA 60.57 EUR
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexane 97%
1,2-Epoxyhexane
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 118…120 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005154
Číslo CAS: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %