Tlačiť
6-Bromo-1-hexanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 98.28 EUR
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Bromo-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Teplota varu: 104…106 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,32 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002983
Číslo CAS: 4286-55-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %