Tlačiť
4-Bromo-1-butanol, technická kvalita
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 79.82 EUR
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromo-1-butanol, technická kvalita
4-Bromo-1-butanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Teplota varu: 63…65 °C (5 mm Hg)
Hustota: 1,68 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00015387
Číslo CAS: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
OSN: 1987
ADR: 3,III