Tlačiť
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
MQ100
167169-100G 167169-25G 167169-5G
SIAL167169-100GEA 498.7 EUR
SIAL167169-100G SIAL167169-25G SIAL167169-5G
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
Mw: 138.99
Teplota varu: 145
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002942
Číslo CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6