Tlačiť
3-Bromo-1-propanol 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B22857.06 B22857.14 B22857.22
B22857.06EA 49.27 EUR
B22857.06 B22857.14 B22857.22
3-Bromo-1-propanol 97
3-Bromo-1-propanol
Purity: 97+% CAS No.: 627-18-9 Molecular Formula: C3H7BrO Formula Weight: 138.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4885 Boiling Point: 71-73°/11mm Beilstein Reference: 969160 MDL No.: MFCD00002942
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
Mw: 138.99
Teplota varu: 71…73 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.590
Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002942
Číslo CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6