Tlačiť
3-Bromo-1-propanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
349700050 349700250 349701000
ACRO349700050EA 51.67 EUR
ACRO349700050 ACRO349700250 ACRO349701000
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
Mw: 138.99
Teplota varu: 62 °C (5 mmHg)
Hustota: 1.6 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002942
Číslo CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %