Tlačiť
2-Bromoethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20175.0100 8.20175.0250
8.20175.0100EA 192.14 EUR
8.20175.0100 8.20175.0250
2-Bromoethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromoethanol
Vzorec: BrH₂CCH₂OH
Teplota varu: 149 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002827
Číslo CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
OSN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03826
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 124.97 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials