Tlačiť
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
184136-10G 184136-50G
SIAL184136-10GEA 91.33 EUR
SIAL184136-10G SIAL184136-50G
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
11-Bromo-1-undecanol
Vzorec: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Mw: 251.21
Teplota varu: 350
Teplota tavenia: 50
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004752
Číslo CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3