Tlačiť
11-Bromo-1-undecanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100 293440500
ACRO293440100EA 61.69 EUR
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Vzorec: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Mw: 251.21
Teplota varu: 165…170 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 42…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004752
Číslo CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %