Tlačiť
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
242500-100G 242500-25G
SIAL242500-100GEA 109.11 EUR
SIAL242500-100G SIAL242500-25G
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000213
Číslo CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
OSN: 2929
ADR: 6.1,II