Tlačiť
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Bromoethyl methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
238155-25G 238155-5G
SIAL238155-25GEA 81.03 EUR
SIAL238155-25G SIAL238155-5G
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₃
Mw: 138.99
Teplota varu: 110
Hustota: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000236
Číslo CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
OSN: 3271
ADR: 3 III